4-Cyclopropylpyridin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR306606-1G OR306606-250MG OR306606-5G
APOSOR306606-1GEA 7075 NOK
APOSOR306606-1G APOSOR306606-250MG APOSOR306606-5G
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formel: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22379683
CAS-nummer: 1365763-16-1