6-Cyclopropylpyridin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR306607-1G OR306607-250MG OR306607-5G
APOSOR306607-1GEA 2475 NOK
APOSOR306607-1G APOSOR306607-250MG APOSOR306607-5G
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formel: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12033370
CAS-nummer: 1159821-66-5