2-Cyclopropylpyridin-4-amine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR306608-1G OR306608-250MG
APOSOR306608-1GEA 5400 NOK
APOSOR306608-1G APOSOR306608-250MG
2-Cyclopropylpyridin-4-amine 95+%
2-Cyclopropylpyridin-4-amine
Formel: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Smeltepunkt: 74…76 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12032771
CAS-nummer: 340006-71-5
FN: 3259
ADR: 8,III