3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Carboxy-3-methyl-1H-indole
OR30661-100MG OR30661-1G OR30661-250MG
APOSOR30661-100MGEA 630 NOK
APOSOR30661-100MG APOSOR30661-1G APOSOR30661-250MG
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11869751
CAS-nummer: 1159511-18-8