1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR307160-1G OR307160-25G OR307160-5G
APOSOR307160-1GEA 270 NOK
APOSOR307160-1G APOSOR307160-25G APOSOR307160-5G
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
1-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,101 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03444368
CAS-nummer: 54210-32-1