3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR307162-1G OR307162-250MG OR307162-5G
APOSOR307162-1GEA 2050 NOK
APOSOR307162-1G APOSOR307162-250MG APOSOR307162-5G
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₂BrN₃O₂
MW: 191,971 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19441764
CAS-nummer: 784193-37-9