3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR307163-1G OR307163-250MG
APOSOR307163-1GEA 3450 NOK
APOSOR307163-1G APOSOR307163-250MG
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
3-Iodo-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₂IN₃O₂
MW: 238,971 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD25976491
CAS-nummer: 1395443-08-9