Ethyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Ethoxycarbonyl)-3-iodo-1H-pyrazole
OR307164-1G OR307164-250MG OR307164-5G
APOSOR307164-1GEA 825 NOK
APOSOR307164-1G APOSOR307164-250MG APOSOR307164-5G
Ethyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₇IN₂O₂
MW: 266,036 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18072591
CAS-nummer: 827316-43-8