1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR307196-1G OR307196-5G OR307196-25G
APOSOR307196-1GEA 2600 NOK
APOSOR307196-1G APOSOR307196-5G APOSOR307196-25G
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₉Br
MW: 197,072 g/mol
Kokepunkt: 110…113 °C (18 mm Hg)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11109720
CAS-nummer: 57807-28-0