1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
OR307245-1G OR307245-250MG
APOSOR307245-1GEA 7075 NOK
APOSOR307245-1G APOSOR307245-250MG
1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₉Cl
MW: 152,621 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD15527175
CAS-nummer: 10292-67-8