3-Cyclopropylaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR307256-1G OR307256-5G
APOSOR307256-1GEA 1975 NOK
APOSOR307256-1G APOSOR307256-5G
3-Cyclopropylaniline 95%
3-Cyclopropylaniline
Formel: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06802404
CAS-nummer: 485402-64-0