4-Cyclopropylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR307257-1G OR307257-5G
APOSOR307257-1GEA 1500 NOK
APOSOR307257-1G APOSOR307257-5G
4-Cyclopropylaniline
4-Cyclopropylaniline
Formel: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00019219
CAS-nummer: 3158-71-2