4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR307288-1G OR307288-250MG OR307288-5G
APOSOR307288-1GEA 2625 NOK
APOSOR307288-1G APOSOR307288-250MG APOSOR307288-5G
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine 97%
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formel: C₄H₇N₃
MW: 97,118 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08272068
CAS-nummer: 64781-79-9