3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR307303-1G OR307303-250MG
APOSOR307303-1GEA 1250 NOK
APOSOR307303-1G APOSOR307303-250MG
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,101 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00466493
CAS-nummer: 31163-84-5