2-Amino-3,8-dimethylquinoline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Amino-3,8-dimethyl-1-azanaphthalene hydrochloride, 3,8-Dimethylquinolin-2-amine hydrochloride
OR307518-1G OR307518-5G
APOSOR307518-1GEA 3700 NOK
APOSOR307518-1G APOSOR307518-5G
2-Amino-3,8-dimethylquinoline hydrochloride
2-Amino-3,8-dimethylquinoline hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₂N₂·ClH
MW: 208,687 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10703337
CAS-nummer: 1170807-70-1