diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid amide
Leverandør: Apollo Scientific
OR307550-1G OR307550-250MG
APOSOR307550-1GEA 11225 NOK
APOSOR307550-1G APOSOR307550-250MG
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid amide
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid amide
Formel: C₈H₁₄N₂O
MW: 154,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07783735
CAS-nummer: 105786-39-8