cis-2-Aminomethyl-cyclohexylamine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR307557-1G OR307557-250MG
APOSOR307557-1GEA 12350 NOK
APOSOR307557-1G APOSOR307557-250MG
cis-2-Aminomethyl-cyclohexylamine dihydrochloride
cis-2-Aminomethyl-cyclohexylamine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₆N₂·2ClH
MW: 201,137 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11052861
CAS-nummer: 1212366-42-1