cis-6-Aminomethyl-cyclohex-3-enylamine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR307558-1G OR307558-250MG
APOSOR307558-1GEA 13475 NOK
APOSOR307558-1G APOSOR307558-250MG
cis-6-Aminomethyl-cyclohex-3-enylamine dihydrochloride
cis-6-Aminomethyl-cyclohex-3-enylamine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₄N₂·2ClH
MW: 199,121 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11052862
CAS-nummer: 1212102-19-6