3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR307571-1G OR307571-250MG
APOSOR307571-1GEA 2425 NOK
APOSOR307571-1G APOSOR307571-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Formel: C₁₄H₂₅NO₄
MW: 271,353 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03003684
CAS-nummer: 458529-74-3