3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR307620-1G OR307620-250MG OR307620-5G
APOSOR307620-1GEA 4475 NOK
APOSOR307620-1G APOSOR307620-250MG APOSOR307620-5G
3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
Formel: C₆H₁₅NO
MW: 117,189 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07366611
CAS-nummer: 4379-15-1