cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR307669-1G OR307669-250MG OR307669-50MG
APOSOR307669-1GEA 9650 NOK
APOSOR307669-1G APOSOR307669-250MG APOSOR307669-50MG
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
Formel: C₂₁H₁₉NO₄
MW: 349,38 g/mol
Smeltepunkt: 127…129 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11505077
CAS-nummer: 1212278-30-2