1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic Acid
OR307749-1G OR307749-500MG
APOSOR307749-1GEA 3500 NOK
APOSOR307749-1G APOSOR307749-500MG
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222.237 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08442257
CAS-nummer: 862821-16-7