[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR307805-1G OR307805-5G
APOSOR307805-1GEA 630 NOK
APOSOR307805-1G APOSOR307805-5G
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester 99%
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
Formel: C₁₉H₂₁NO₄
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04974286
CAS-nummer: 299430-87-8