4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
OR307978-1G OR307978-5G
APOSOR307978-1GEA 1125 NOK
APOSOR307978-1G APOSOR307978-5G
4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00272321
CAS-nummer: 15644-89-0