4-Hydroxy-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR307980-1G
APOSOR307980-1GEA 5200 NOK
APOSOR307980-1G
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid 95%
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₄
MW: 219,193 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00024006
CAS-nummer: 28027-18-1