5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR307987-1G OR307987-5G
APOSOR307987-1GEA 3600 NOK
APOSOR307987-1G APOSOR307987-5G
5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,221 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07644537
CAS-nummer: 948293-86-5