5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR307992-1G OR307992-5G
APOSOR307992-1GEA 3700 NOK
APOSOR307992-1G APOSOR307992-5G
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₀ClNO₂
MW: 235,666 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09787782
CAS-nummer: 948294-07-3