1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Cyano-1-methyl-1H-indazole
OR30851-1G OR30851-250MG
APOSOR30851-1GEA 3700 NOK
APOSOR30851-1G APOSOR30851-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile
Formel: C₉H₇N₃
MW: 157,172 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12028575
CAS-nummer: 189107-45-7