6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (1-Methyl-1H-indazol-6-yl)methylamine hydrochloride, (1-Methyl-1H-indazol-6-yl)methanamine hydrochloride
OR30873-100MG OR30873-500MG
APOSOR30873-100MGEA 1550 NOK
APOSOR30873-100MG APOSOR30873-500MG
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Formel: C₉H₁₁N₃·ClH
MW: 197,665 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18632562
CAS-nummer: 1357945-57-3