6-Acetyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(1H-Indazol-6-yl)ethan-1-one, 1-(1H-Indazol-6-yl)ethanone
OR30886-1G OR30886-250MG
APOSOR30886-1GEA 4825 NOK
APOSOR30886-1G APOSOR30886-250MG
6-Acetyl-1H-indazole
6-Acetyl-1H-indazole
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160,173 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11869764
CAS-nummer: 189559-85-1