7-Acetyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(1H-Indazol-7-yl)ethanone, 1-(1H-Indazol-7-yl)ethan-1-one
OR30887-1G OR30887-250MG
APOSOR30887-1GEA 715 NOK
APOSOR30887-1G APOSOR30887-250MG
7-Acetyl-1H-indazole
7-Acetyl-1H-indazole
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160,173 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11869765
CAS-nummer: 1159511-22-4