5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole, 1-(1-Methyl-1H-indazol-5-yl)ethan-1-one, 1-(1-Methyl-1H-indazol-5-yl)ethanone
OR30889-100MG OR30889-250MG OR30889-500MG
APOSOR30889-100MGEA 1450 NOK
APOSOR30889-100MG APOSOR30889-250MG APOSOR30889-500MG
5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole 98%
5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11869767
CAS-nummer: 1159511-24-6