6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(1-Methyl-1H-indazol-6-yl)ethan-1-one, 1-(1-Methyl-1H-indazol-6-yl)ethanone, 6-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole
OR30890-250MG OR30890-50MG
APOSOR30890-250MGEA 790 NOK
APOSOR30890-250MG APOSOR30890-50MG
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11869768
CAS-nummer: 1159511-25-7