7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(1-Methyl-1H-indazol-7-yl)ethanone, 7-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole, 1-(1-Methyl-1H-indazol-7-yl)ethan-1-one
OR30891-100MG OR30891-500MG
APOSOR30891-100MGEA 1625 NOK
APOSOR30891-100MG APOSOR30891-500MG
7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11869769
CAS-nummer: 1159511-26-8