3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: (3-Aminooxetan-3-yl)methanol
OR309090-500MG OR309090-250MG
APOSOR309090-500MGEA 3225 NOK
APOSOR309090-500MG APOSOR309090-250MG
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
Formel: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20926150
CAS-nummer: 1305208-37-0