6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 6-chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate
OR309209-1G
APOSOR309209-1GEA 1125 NOK
APOSOR309209-1G
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₃H₁₂ClNO₃
MW: 265,692 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00173359
CAS-nummer: 228728-86-7