6-Ethyl-4-hydroxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 6-Ethylquinolin-4-ol
OR309214-1G
APOSOR309214-1GEA 1200 NOK
APOSOR309214-1G
6-Ethyl-4-hydroxyquinoline
6-Ethyl-4-hydroxyquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02332229
CAS-nummer: 303121-13-3