7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR309224-1G OR309224-5G
APOSOR309224-1GEA 3700 NOK
APOSOR309224-1G APOSOR309224-5G
7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₀ClNO₂
MW: 235,666 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09787853
CAS-nummer: 948290-22-0