7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR309228-1G OR309228-5G
APOSOR309228-1GEA 3200 NOK
APOSOR309228-1G APOSOR309228-5G
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,221 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03085776
CAS-nummer: 470702-34-2