8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR309237-1G OR309237-5G
APOSOR309237-1GEA 3825 NOK
APOSOR309237-1G APOSOR309237-5G
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,221 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02323074
CAS-nummer: 63136-16-3