8-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR309239-1G OR309239-5G
APOSOR309239-1GEA 3825 NOK
APOSOR309239-1G APOSOR309239-5G
8-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201.221 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09787890
CAS-nummer: 71082-56-9