4-Hydroxy-2-methylquinoline-6-carboxylic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 4-hydroxy-2-methylquinoline-6-carboxylate
OR309246-1G
APOSOR309246-1GEA 2650 NOK
APOSOR309246-1G
4-Hydroxy-2-methylquinoline-6-carboxylic acid ethyl ester
4-Hydroxy-2-methylquinoline-6-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₃H₁₃NO₃
MW: 231,247 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00440392
CAS-nummer: 300590-94-7