4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
OR309280-1G OR309280-5G
APOSOR309280-1GEA 3700 NOK
APOSOR309280-1G APOSOR309280-5G
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00086643
CAS-nummer: 103624-90-4