7-Bromo-3-methylbenzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR31003-1G OR31003-250MG
APOSOR31003-1GEA 6425 NOK
APOSOR31003-1G APOSOR31003-250MG
7-Bromo-3-methylbenzofuran
7-Bromo-3-methylbenzofuran
Formel: C₉H₇BrO
MW: 211,055 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28405090
CAS-nummer: 286837-05-6