2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR310251-1G OR310251-250MG
APOSOR310251-1GEA 0 NOK
APOSOR310251-1G APOSOR310251-250MG
2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
2-Bromo-1-methylnaphthalene
Formel: C₁₁H₉Br
MW: 221,093 g/mol
Smeltepunkt: 31…37 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10000779
CAS-nummer: 20601-22-3