1-Methylnaphthalene-2-boronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (1-Methylnaphthalen-2-yl)boronic acid
OR310268-1G
APOSOR310268-1GEA 3950 NOK
APOSOR310268-1G
1-Methylnaphthalene-2-boronic acid 97%
1-Methylnaphthalene-2-boronic acid
Formel: C₁₁H₁₁BO₂
MW: 186,015 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10566508
CAS-nummer: 590401-47-1