6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Carboxy-6-methyl-1-benzothiophene, 6-Methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
OR3103-1G OR3103-5G OR3103-25G
APOSOR3103-1GEA 270 NOK
APOSOR3103-1G APOSOR3103-5G APOSOR3103-25G
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₂S
MW: 192,234 g/mol
Smeltepunkt: 243…244 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07377056
CAS-nummer: 1467-86-3