Benzyl N-[(1R)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
OR310382-1G OR310382-500MG
APOSOR310382-1GEA 8275 NOK
APOSOR310382-1G APOSOR310382-500MG
Benzyl N-[(1R)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Benzyl N-[(1R)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₃
MW: 237,255 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD26936353
CAS-nummer: 57355-13-2