4-(1-Methylethyl)phenylethyne
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Ethynyl-4-isopropylbenzene
OR31041-10G OR31041-1G OR31041-5G
APOSOR31041-10GEA 2350 NOK
APOSOR31041-10G APOSOR31041-1G APOSOR31041-5G
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
Formel: C₁₁H₁₂
MW: 144,213 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03839988
CAS-nummer: 23152-99-0