2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
OR310468-5G OR310468-1G
APOSOR310468-5GEA 6550 NOK
APOSOR310468-5G APOSOR310468-1G
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₂S
MW: 239,294 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD27957311
CAS-nummer: 404009-18-3